Merck
499838
Sigma-Aldrich
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4IO3
CAS番号:
分子量:
192.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder and chunks
mp
150 °C (dec.) (lit.)
密度
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.OI(=O)=O
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499838-VAR:
499838-50G:
499838-250G:
499838-BULK:
試験成績書(COA)