Merck
36187
Supelco
パラチオンメチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-ジメチル O-(4-ニトロフェニル) ホスホロチオアート, メチルパラチオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10NO5PS
CAS番号:
分子量:
263.21
Beilstein:
8905814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Parathion-methyl is an organophosphorus insecticide and acaricide, which is widely used in controlling insect pests of agricultural crops, fruits and vegetables.
アプリケーション
Parathion-methyl may be used as a reference standard in the determination of parathion-methyl in water samples using high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-EC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - open cup
引火点(℃)
46 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36187-100MG:4548173904078
36187-BULK:
36187-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Comparative study of three immunoassays based on monoclonal antibodies for detection of the pesticide parathion-methyl in real samples.
KolosovaY A, et al.
Analytica Chimica Acta, 511(2), 323-331 (2004)
Xiang Huang et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 114-115, 189-199 (2012-03-27)
Methyl parathion (MP) is a widely used organophosphorus pesticide that causes severe health and environmental effects. We investigated the alteration of the proteomic profile in the membrane enriched fraction of the kidneys of the scallop Mizuhopecten yessoensis exposed to low-level
Scott A Trammell et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(34), 4121-4123 (2012-03-22)
Using a low power green laser, we have demonstrated a rate acceleration of ~2-fold for the hydrolysis of methyl parathion by irradiating the plasmon absorption band of Au nanoparticles capped with a Cu(bpy) catalyst.
Shanli Yang et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 96, 75-79 (2012-04-20)
This paper proposed a direct electrodeposition approach to synthesis of graphene-chitosan (GR-CS) composite onto glassy carbon electrode (GCE) under controlled potential. This direct electrodeposition approach for the construction of GR-based hybrid was environmentally friendly, which would not involve the chemical
Jingming Gong et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 320-323 (2012-08-08)
We developed a highly sensitive flow injection/amperometric biosensor for the detection of organophosphate pesticides (OPs) using layered double hydroxides (LDHs) as the immobilization matrix of acetylcholinesterase (AChE). LDHs provided a biocompatible microenvironment to keep the bioactivity of AChE, due to
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.