Merck
46192
Supelco
パラオキソン-メチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-ジメチル O-(4-ニトロフェニル) ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10NO6P
CAS番号:
分子量:
247.14
Beilstein:
1884904
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.523
mp
0-4 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BAFQDKPJKOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パラオキソン-メチルは、オキソン誘導体であり、有機リン酸系殺虫剤のクラスに属するパラチオンの主要代謝物です。
アプリケーション
パラオキソン-メチルは、さまざまなクロマトグラフィー法を用いて、油サンプル および環境サンプル 中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
46192-VAR-R:
46192-BULK-R:
46192-BULK:
46192-100MG-R:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of organophosphorus pesticide residues in Cilento (Campania, Italy) virgin olive oil by capillary gas chromatography
Rastrelli L, et al.
Food Chemistry, 79(3), 303-305 (2002)
Characterization of organophosphorus compounds and phenylurea herbicides by positive and negative ion thermospray liquid chromatography-mass spectrometry
Barcelo.D and Albaiges.J
Journal of Chromatography A, 474(1), 163-173 (1989)
Applications of thermospray liquid chromatography-mass spectrometry in photochemical studies of pesticides in water
Durand.G, et al.
Journal of Chromatography A, 554(1-2), 233-250 (1991)
Jeremy P Walker et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 389(7-8), 2115-2124 (2007-09-28)
We developed an intelligent polymerized crystalline colloidal array (IPCCA) photonic crystal sensing material which reversibly senses the organophosphate compound methyl paraoxon at micromolar concentrations in aqueous solutions. A periodic array of colloidal particles is embedded in a poly-2-hydroxyethylacrylate hydrogel. The
Jiguo Wu et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45(10), 2057-2063 (2007-07-03)
The effects of organophosphorus pesticides (OPs), oxons and their ozonation byproducts on gap junctional intercellular communication (GJIC) on cultured BRL cell line were investigated using scrape loading and dye transfer (SL/DT) technique. The neutral red uptake assay was used to