Merck
498521
Sigma-Aldrich
3-エトキシ-3-オキソプロピル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
(2-エトキシカルボニルエチル)臭化亜鉛, (3-エトキシ-3-オキソプロピル)臭化亜鉛(II), 3-エトキシ-3-オキソプロピル亜鉛ブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥38,900
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥38,900
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
246.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.972 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CC[Zn]Br
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-3-5(6)7-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XLKAROLEWCMBDC-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-エトキシ-3-オキソプロピルジンクブロミドは、プロパン酸エチル基を担体に挿入するために使用される試薬です。[1]以下に使用できます。
  • 塩化アリルからのγ-ケトエステルの合成。[1]
  • 1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタンビス(二酸化硫黄)(DABSO)およびハロゲン化アルキルからのスルホンの合成。[2]
  • 1,1-二置換アルケンを合成するための、アリルビニルリン酸との根岸クロスカップリング。[3]
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498521-50ML:4548173163338
498521-VAR:
498521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of the Novel Tetrahydropyrazolo [3, 4-c] pyridin-5-one Scaffold.
Howe N J, et al.
Synlett, 26(02), 228-232 (2015)
Investigations on the Suzuki? Miyaura and Negishi Couplings with Alkenyl Phosphates: Application to the Synthesis of 1, 1-Disubstituted Alkenes.
Hansen A L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6464-6472 (2007)
Synthesis of sulfones from organozinc reagents, DABSO, and alkyl halides.
Rocke B N, et al.
Organic Letters, 16(1), 154-157 (2013)