Merck
213217
Sigma-Aldrich
リチウムアミド
greener alternative
powder, 95%
別名:
アミノリチウム, リタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiNH2
CAS番号:
分子量:
22.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
380-400 °C
密度
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
InChI Key
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムアミド(LiNH 2)は、水素原子よりも正電荷が大きいリチウム原子を持つアルカリ金属のアミドです。本化合物は、H2Oと反応してLiOHおよびNH3に変換する感湿性分子です。LiNH2は、主に水素貯蔵の用途で使用されます。
アプリケーション
以下の合成に用いる試薬です。
抗炎症性および炎症収束性のプロテクチンD1
化学型ジペプチジルペプチダーゼIVインヒビター
立体混雑したトリアリールアミン
大きなストークスシフトを示す色素
GM1ガングリオシド誘導体
塩化アリールとアミンとのクロスカップリングに用いる試薬
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
213217-100G:
213217-5G:
213217-BULK:
213217-VAR:
213217-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rylan J Lundgren et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(6), 1983-1991 (2009-12-22)
The syntheses of 2-(di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline (L1, 71%) and 2-(di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline (L2, 74 %), and their application in Buchwald-Hartwig amination, are reported. In combination with [Pd(allyl)Cl](2) or [Pd(cinnamyl)Cl](2), these structurally simple and air-stable P,N ligands enable the cross-coupling of aryl and heteroaryl chlorides
G. Bordeau, et al.,
Tetrahedron Letters, 51, 4429-4432 (2010)
N. Ogawa and Y. Kobayashi,
Tetrahedron Letters, 52, 3001-3004 (2011)
R. Kuwano, et al.,
Synlett, 12, 1819-1824 (2010)
Yukihiro Nishio et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(24), 7246-7249 (2010-11-16)
Structures containing the (R)-3-amino-3-methyl piperidine unit as a new pharmacophore moiety have been shown to possess moderate inhibitory activity for DPP-4 with good pharmacokinetics profile. One of these compounds was found to have good oral bioavailability and PK/PD profile in
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.