Merck
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li4SiO4
CAS番号:
分子量:
119.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)