スキップする
525936
Poly(thiophene-2,5-diyl), bromine terminated
powder
別名:
Thiophene, polymers
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥60,700
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
¥60,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
mp
>350 °C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(thiophene-2,5-diyl), bromine terminatedは、導電性ポリマーの一種です。
Packaging
ガラスボトル入り
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
724459724807724815
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>350 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)