Merck
494542
Sigma-Aldrich
α-シクロデキストリン、硫酸化 ナトリウム塩 水和物
別名:
α-シクロデキストリン水和物硫酸ナトリウム塩, アルファ-シクロデキストリン水和物硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,900
¥31,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
¥31,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
光学活性
[α]23/D +78°, c = 1 in H2O
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@H]2O[C@H]3[C@@H](O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O[C@@H](O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](O[C@H]6[C@@H](O[C@@H](O[C@H]7[C@@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@@H](O2)CO)[C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])[C@H]([C@@H]7O)
InChI Key
BXIKECRJPOGMAH-RQHIBQQSSA-E
詳細
α-シクロデキストリン、硫酸化ナトリウム塩水和物は、修飾されたタイプのαシクロデキストリンであり、難溶性薬物の溶解性とバイオアベイラビリティを改善するために製薬業界で一般的に使用されています。
アプリケーション
α-シクロデキストリン、硫酸化ナトリウム塩水和物は、アゾ染料メチルイエローとの包接複合体の形成におけるホスト分子として使用できます。酸性媒体中でのメチルイエローのヒドラゾン互変異性体の安定性も高めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
494542-5G:
494542-VAR:
494542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)