Merck
493872
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品493872は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI Key
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)