Merck
M071000
Sigma-Aldrich
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N4S
CAS番号:
分子量:
130.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.0% (reversed phase HPLC)
不純物
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
solid white
mp
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
適合性
conforms to structure for H-NMR
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
M710000-C:
M071000-C:
M710000-00:
試験成績書(COA)