Merck
492957
Sigma-Aldrich
Boc-13C-Phe-OH
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-ブトキシ(カルボニル-13C)-L-フェニルアラニン, L-フェニルアラニン, N-t-Boc 誘導体-(カルボニル-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH[NH13CO2C(CH3)3]CO2H
分子量:
266.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
テクニック
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)O[13C](=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i13+1
InChI Key
ZYJPUMXJBDHSIF-AWQALXNMSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)