Merck
492345
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品492345は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i4+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492345-BULK:
492345-250MG-PW:
492345-VAR:
492345-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)