About This Item
化学式:
13CH3(CH2)2CO2Na
CAS番号:
分子量:
111.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
250-253 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[13CH3]CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-YTBWXGASSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492019-VAR:
492019-BULK:
492019-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Alexander Duscha et al.
Cell, 180(6), 1067-1080 (2020-03-12)
Short-chain fatty acids are processed from indigestible dietary fibers by gut bacteria and have immunomodulatory properties. Here, we investigate propionic acid (PA) in multiple sclerosis (MS), an autoimmune and neurodegenerative disease. Serum and feces of subjects with MS exhibited significantly