Merck
491683
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
メチル-13C シアニド-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3C15N
CAS番号:
分子量:
43.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]C#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,3+1
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-ZKDXJZICSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491683-250MG:4548173162119
491683-BULK:
491683-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)