Merck
490911
Sigma-Aldrich
Thiourea-15N2
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCS15NH2
CAS番号:
分子量:
78.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品490911は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
170-176 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-SUEIGJEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490911-500MG-PW:
490911-BULK:
490911-VAR:
490911-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)