Merck
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,200
¥31,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,200
About This Item
化学式:
HCO2D
CAS番号:
分子量:
47.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥31,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
濃度
95 wt. % in D2O
屈折率
n20/D 1.369
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489441-5G:4548173161785
489441-BULK:
489441-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ギ酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sigma-Aldrich
33015
ギ酸
ギ酸 puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
Sigma-Aldrich
27001
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
ギ酸
重水 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
151882
重水
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸
ギ酸 for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43804
ギ酸