Merck
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Methylene-13C iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2I2
CAS番号:
分子量:
268.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488844は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥98 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChI Key
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488844-500MG:
488844-BULK:
488844-500MG-PW:
488844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)