Merck
488771
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled diethyl malonate, 13C Labeled diethyl malonic acid, Malonic acid diethyl ester-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2(13CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
163.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488771-VAR:
488771-BULK:
488771-250MG:
試験成績書(COA)