同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChI Key
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488488-BULK:
488488-VAR:
488488-500MG-PW:
488488-500MG:
試験成績書(COA)