Merck
488364
Sigma-Aldrich
Succinic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
Butanedioic acid-2,3-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH213CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
120.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488364は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
488364-BULK:
488364-100MG-PW:
488364-VAR:
488364-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;