Merck
487821
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled acetic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥137,000
¥137,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥137,000
About This Item
化学式:
(13CH313CO)2O
CAS番号:
分子量:
106.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥137,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487821-VAR:
487821-BULK:
487821-250MG-PW:
487821-250MG:4548173366722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries