487945
1 of 10
Sigma-Aldrich
741094
Algal凍結細胞 (spirulina)
605972
Algal 凍結細胞-13C (spirulina)
642878
Algal crude protein extract-13C
491764
Algal lyophilized cells (Synechococcus sp.)
738352
Algal 凍結細胞-15N (spirulina)
586773
Algal crude protein extract-15N
426199
藻類アミノ酸混合物-13C
487928
Nocodazole
Supelco
16337
フコキサンチン
14681
ゼアキサンチン
≥99 atom % 13C
−20°C
Stable Isotopes
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
487945-1G-PW: 487945-1G: 487945-BULK: 487945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。