Merck
586773
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
586773-BULK:
586773-VAR:
試験成績書(COA)