安全性情報
642878
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-13C
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
642878-1G:
642878-5G:
642878-BULK:
642878-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Karthikeyani Chellappa et al.
Cell metabolism, 34(12), 1947-1959 (2022-12-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an essential redox cofactor in mammals and microbes. Here we use isotope tracing to investigate the precursors supporting NAD synthesis in the gut microbiome of mice. We find that dietary NAD precursors are absorbed in
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope