Merck
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
別名:
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥115,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C11H17N3O
CAS番号:
分子量:
233.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥115,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
107-109 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
InChI Key
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
487678-BULK:
487678-1G:
487678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)