Merck
673021
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-d7
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO2CCD2CD(ND2)CO2D
CAS番号:
分子量:
140.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD4
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-IAAZBAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673021-BULK:
673021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)