Merck
694940
Sigma-Aldrich
Linolenic Acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
Linolenic Acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)713CO2H
分子量:
279.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
bp
230-232 °C/1 mmHg
mp
-11 °C
密度
0.917 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
InChI Key
DTOSIQBPPRVQHS-JAYTYYOISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
694940-BULK:
694940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P G Toral et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1213-1223 (2018-12-26)
The basis for marine lipid-induced milk fat depression (MFD) has not been established yet, but recent reports suggest the putative contribution of shifts in the ruminal metabolism of α-linolenic acid (ALA). To test this hypothesis, an isotopic tracer approach was