Merck
486612
Sigma-Aldrich
DL-Valine-d8
98 atom % D
別名:
DL-Valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥106,000
¥106,000
出荷予定日2025年4月18日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥106,000
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
125.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥106,000
出荷予定日2025年4月18日
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D,4D
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-PIODKIDGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486612-1G:
486612-BULK:
486612-1G-PW:
486612-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicola Gray et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1106-1107, 50-57 (2019-01-15)
A UPLC-MS/MS assay, employing a reversed-phase separation, has been applied to the analysis of a number of common amino acids and biogenic amines in rat urine. Analytes were derivatised, using 6‑aminoquinolyl‑N‑hydroxysuccinimidyl carbamate (AccQTag Ultra™). Derivatisation with this reagent, by increasing
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000