Merck
486191
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
α-Ketopropionic acid-2,3-13C2 sodium salt, 2-Oxopropanoic acid-2,3-13C2 sodium salt, 13C Labeled sodium pyruvate, Pyruvic acid-2,3-13C2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313COCO2Na
CAS番号:
分子量:
112.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品486191は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.) (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486191-VAR:
486191-500MG-PW:
486191-BULK:
486191-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.