Merck
485373
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15ND3
CAS番号:
分子量:
21.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品485373は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
99 atom % D
bp
−33 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
おすすめ製品
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485373-1L-PW:
485373-BULK:
485373-1L:
485373-1L-EU:
485373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)