Merck
485187
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
別名:
Hexyl-d13 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3C(CD2)4CD2Br
CAS番号:
分子量:
178.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4475 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+13
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
485187-BULK:
485187-5G-PW:
485187-5G:
485187-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caitlyn M Wolf et al.
Soft matter, 15(25), 5067-5083 (2019-06-12)
The molecular morphology and dynamics of conjugated polymers in the bulk solid state play a significant role in determining macroscopic charge transport properties. To understand this relationship, molecular dynamics (MD) simulations and quantum mechanical calculations are used to evaluate local