Merck
485055
Sigma-Aldrich
3′-Aminoacetanilide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
150.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PEMGGJDINLGTON-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
485055-VAR:
485055-BULK:
485055-250G:
試験成績書(COA)