Merck
483796
Sigma-Aldrich
D(−)-酒石酸
99%
別名:
(2S,3S)-(−)-酒石酸, D-トレアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725145
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
詳細
synthetic
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
光学純度
ee: 97% (GLC)
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(-)-酒石酸は、エナンチオ特異的なホモキラルのシス-4-ホルミルβ-ラクタムの調製に使用されます。[1]また、D-エリスロ-スフィンゴシンおよびL-lyxo-フィトスフィンゴシンの合成における出発物質としても使用できます。[2]
その他情報
非天然型異性体
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483796-VAR:
483796-BULK:
483796-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyo-Hee Kim et al.
Food science and biotechnology, 26(5), 1343-1347 (2018-09-29)
Isomalto-oligosaccharide (IMO) syrup was prepared from organic rice, in which Lactobacillus plantarum as a starter was inoculated to raise its purity and also produce a fermented rice beverage. Of the five strains of lactic acid bacteria tested, L. plantarum was
Efficient Asymmetric Synthesis of cis-4-Formyl-?-Lactams from L-(+)-Tartaric Acid.
Jayaraman M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(4), 932-934 (1994)
An alternative synthesis of d-erythro-sphingosine and l-lyxo-phytosphingosine.
Nakamura T and Shiozaki M.
Tetrahedron Letters, 40(51), 9063-9064 (1999)
Andrea Bencini et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10428-10430 (2012-09-18)
A chiral ditopic polyammonium receptor featuring two [9]aneN(3) moieties separated by a (S)-BINOL linker is able to selectively bind and sense in water (S,S)-tartaric acid over its (R,R)/meso forms.
Anne Toboldt et al.
Applied and environmental microbiology, 78(20), 7347-7357 (2012-08-14)
In this study, the population structure, incidence, and potential sources of human infection caused by the d-tartrate-fermenting variant of Salmonella enterica serovar Paratyphi B [S. Paratyphi B (dT+)] was investigated. In Germany, the serovar is frequently isolated from broilers. Therefore