Merck
482161
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドロキシ末端
viscosity 3,500 cSt 
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥23,500
¥23,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥23,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
屈折率
n20/D 1.405
粘度
3,500 cSt
密度
0.98 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(O)O
InChI Key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482161-BULK:
482161-250ML:
482161-VAR:
482161-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。