表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 g | 在庫あり出荷可能 | ¥12,000 |
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥28,500 |
この商品について
Form:
liquid
form
liquid
mol wt
~9,430
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
ガスクロマトグラフィ-の固定相や消泡剤として使用される、無色澄明の液体ポリマ-です。
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description viscosity 10 cSt (25 °C) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| mol wt ~9,430 | mol wt ~17,250 | mol wt - | mol wt - |
| viscosity 200 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 500 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity 10 cSt(25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジメチルポリシロキサン
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
609.8 °F - closed cup
引火点(°C)
321 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
DMPS2C-VAR: + DMPS2C-500G: + DMPS2C-100G: + DMPS2C-1KG: + DMPS2C-BULK:
jan