480320
480320-250ML
¥26,800
1 of 10
Sigma-Aldrich
480304
ポリ[ジメチルシロキサン-co-(3-アミノプロピル)メチルシロキサン]
480355
Poly(dimethylsiloxane), monohydroxy terminated
481688
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビス(3-アミノプロピル)末端
481696
482374
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
176206
ポリ(メチルヒドロシロキサン)
433012
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビニル末端
481939
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドロキシ末端
482382
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
482196
n20/D 1.451
100
75 cSt(lit.)
1.06 g/mL at 25 °C
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Electronic Materials
Self-Assembly & Contact Printing
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
480320-VAR: 480320-250ML: 480320-100ML: 480320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。