Merck
480185
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
CAS番号:
分子量:
273.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid is an aryl fluorinated building block used in organic synthesis. It participates in the synthesis of N-alkylated 4-substituted methylsulfonylanthranilic acid derivatives.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
480185-1G:
480185-VAR:
480185-BULK:
480185-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)