Merck
479438
Sigma-Aldrich
Lithium tetramethylcyclopentadienide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiC5H(CH3)4
CAS番号:
分子量:
128.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品479438は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
反応適合性
reagent type: ligand
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[Li].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C9H13.Li.H/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;;/h5H,1-4H3;;
InChI Key
PTQWRLJKGBNMJV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • シクロペンタジエニルホスファン
  • アンサ-シクロペンタジエニル-フェノキシチタン(IV)錯体
  • チタン-ジルコニウム錯体
  • ハフノセン触媒
SiH-官能化シクロペンタジエンとの反応物質
βジケチミナト-チタン(III)錯体の還元における反応物質
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479438-BULK:
479438-1G:
479438-VAR:
479438-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)