Merck
478318
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
151.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
KRAMFLATTKXGOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate, also known as 4-fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478318-VAR:
478318-1G:
478318-5G:
478318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)