Merck
642517
Sigma-Aldrich
5-Bromothiazole
95%
別名:
5-Bromo-1,3-thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥55,200
¥16,700
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2BrNS
CAS番号:
分子量:
164.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,700
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5955
密度
1.835 at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
InChI Key
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Bromothiazole is a monobromothiazole, which can be prepared via treatment of 2,5-dibromothiazole with sodium ethoxide followed by hydrogenation over spongy nickel.[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F - closed cup
引火点(℃)
76.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
642517-BULK:
642517-VAR:
642517-5G:
642517-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)