Merck
477982
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-2H-1-ベンゾピラン-6-カルボニトリル
97%
別名:
6-シアノ-2,2-ジメチルクロメン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
45-49 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)Oc2ccc(cc2C=C1)C#N
InChI
1S/C12H11NO/c1-12(2)6-5-10-7-9(8-13)3-4-11(10)14-12/h3-7H,1-2H3
InChI Key
YDEQIYMIVRCVAH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile (6-Cyano-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran) is a substituted 2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran. It can be synthesized by the condensation reaction between 1,1-diethoxy-3-methyl-2-butene and 4-cyanophenol in the presence of pyridine.
アプリケーション
2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile (6-Cyano-2,2-dimethylchromene) may be used in the synthesis of 3,4-epoxy-6-cyano-2,2-dimethylchromene via epoxidation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
477982-1G:4548173222035
477982-BULK:
477982-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olefin epoxidation by a (salen) Mn (III) catalyst covalently grafted on glass beads.
Sfrazzetto GT, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(2), 673-679 (2015)
Synthesis of 6-cyano-2, 2-dimethyl-2H-1-benzopyran and other substituted 2, 2-dimethyl-2H-1-benzopyrans.
North JT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(11), 3397-3400 (1995)