Merck
477818
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BrO2
CAS番号:
分子量:
257.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
56-58 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES記法
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
InChI Key
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran is a halogenated heterocycle that is used as a building block in organic synthesis.
アプリケーション
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a starting material in the synthesis of 2-(4-lithiophenoxy)- tetrahydro-2H-pyran[1] and 4-(tetrahydropyranyloxymethyl)phenyl magnesium bromide.[2]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
477818-10G:
477818-VAR:
477818-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Fast-Moving Copper-Based Molecular Shuttle: Synthesis and Dynamic Properties.
Durola F, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(16), 4124-4134 (2009)
End-group fidelity in nitroxide-mediated living free-radical polymerizations.
Rodlert M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(S1), 4749-4763 (2000)