Merck
47766
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-2-chloro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
421.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
RNNKPNPLIMFSDY-QFIPXVFZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47766-1G:
47766-5G:
47766-VAR:
47766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)