Merck
477060
Sigma-Aldrich
メタクリル酸2-イソシアナトエチル
contains ≤0.1% BHT as inhibitor, 98%
別名:
IEM, イソシアン酸2-(メタクリロイルオキシ)エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥8,610
50 ML
¥27,700
¥8,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥8,610
50 ML
¥27,700
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2NCO
CAS番号:
分子量:
155.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
含みます
≤0.1% BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCN=C=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-6(2)7(10)11-4-3-8-5-9/h1,3-4H2,2H3
InChI Key
RBQRWNWVPQDTJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタクリル酸2-イソシアナトエチルは、イソシアネートモノマーとして知られるモノマーのクラスに属します。メタクリル酸2-イソシアナトエチルにはイソシアネート官能基が存在するため、本剤は高い反応性を有します。この反応性のため、本剤は重合して架橋ネットワークを形成することができ、機械的強度、化学的耐性、および接着特性が改善されたポリマーが開発できます。多くの樹脂の製造、電着、接着剤における架橋剤として、また、セラミックタイル接着剤、充てん剤、パテ、エラストマー屋根コーティングなどの建設製品に使用される架橋ポリマーのポリオールスチレン-アクリル樹脂の共モノマーとしても使用されています。[1][2][3]
アプリケーション
メタクリル酸2-イソシアナトエチルは、以下の用途で利用できます:
  • UV硬化コーティング用のpoly(methyl urethane) acrylateオリゴマー合成における反応性モノマー。本品は、ポリマーにウレタン基やアクリレート基を組み込むことで、UV硬化コーティング、インク、接着剤に利用できます
  • 粘度、導電率、安定性などの特性を高めるための炭酸プロピレン系電解液への添加剤。これにより、電解液および電池の全体的な性能が向上します。
  • 経カテーテル大動脈弁置換術に使用する生体弁を作製するための共重合過程における修飾物質として。
  • 接着性樹脂およびコーティングのための潜在的架橋剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477060-50ML:
477060-1KG:
477060-BULK:
477060-500G:
477060-VAR:
477060-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jessica J Y Lee et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 20(1), 151-158 (2017-07-21)
PurposeRecognizing individuals with inherited diseases can be difficult because signs and symptoms often overlap those of common medical conditions. Focusing on inborn errors of metabolism (IEMs), we present a method that brings the knowledge of highly specialized experts to professionals
Muhammad Imran Khan et al.
Membranes, 11(2) (2021-03-07)
In this work, the synthesis of a series of the functionalized inorganic/organic composite anion exchange membranes (AEMs) was carried out by employing the varying amount of inorganic filler consist of N-(trimethoxysilylpropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride (TMSP-TMA+Cl-) into the quaternized poly (2, 6-dimethyl-1, 4-phenylene
T Furuzono et al.
Biomaterials, 21(4), 327-333 (2000-02-03)
2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) was grafted onto silk fabric in a two-step heterogeneous system through the vinyl bonds of 2-methacryloyloxyethyl isocyanate (MOI) modified on the fabric. First, habutae silk fabric was modified with the MOI monomer in anhydrous dimethyl sulfoxide using
Christine Lehmann et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007031-e1007031 (2018-05-17)
Parasite egress from infected erythrocytes and invasion of new red blood cells are essential processes for the exponential asexual replication of the malaria parasite. These two tightly coordinated events take place in less than a minute and are in part
Spec. Chem. Technol., 29, 765-765 (1984)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf