Merck
47599
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Val-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
Fmoc-N-メチル-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
4560212
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −68.0±3°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
187-190 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)19(20(23)24)22(3)21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47599-250MG:
47599-1G:
47599-BULK:
47599-VAR:
47599-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)