主要文書
8.52363
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Arg(Pbf)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-N-Me-Arg(Pbf)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H42N4O7S
CAS番号:
分子量:
662.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N\C(=N\CCC[C@H](N(C)C(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)\N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI Key
MEGKXARLCPKZHJ-LJAQVGFWSA-N
詳細
Building block for introduction of N-α-methyl-arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (ala)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3