Merck
47596
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ile-OH
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
Fmoc-N-メチル-L-イソロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO4
CAS番号:
分子量:
367.44
Beilstein:
7548444
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −59±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20-/m0/s1
InChI Key
IQIOLCJHRZWOLS-XOBRGWDASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47596-VAR-F:
47596-5G-F:
47596-BULK-F:
47596-250MG-F:
47596-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)