Merck
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO3
CAS番号:
分子量:
321.37
Beilstein:
8857729
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
InChI Key
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47555-5G-F:
47555-1G-F:
47555-BULK-F:
47555-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)