Merck
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nω-nitro-L-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23N5O6
CAS番号:
分子量:
441.44
Beilstein:
7060334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
InChI Key
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
詳細
may contain ~8% (w/w) solvent
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47527-BULK-F:
47527-VAR-F:
47527-5G-F:
47527-1G-F:
47527-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)