Merck
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
別名:
Nα-Boc-Nω-ニトロ-L-アルギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
319.31
Beilstein:
2015163
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
不純物
~15% residual solvents
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
InChI Key
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15470-100G:
15470-VAR:
15470-25G:
15470-5G:
15470-BULK:
試験成績書(COA)